Principaux documents
SAB1403075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPYSL4 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CRMP3, DRP-4, ULIP4
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPYSL4(10570)
Immunogène
DPYSL4 (NP_006417, 461 a.a. ~ 559 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTPGAGRFVPRKTFPDFVYKRIKARNRLAEIHGVPRGLYDGPVHEVMVPAKPGSGAPARASCPGKISVPPVRNLHQSGFSLSGSQADDHIARRTAQKIM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable