SAB1403063
Monoclonal Anti-KLF2 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LKLF
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.79 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLF2(10365)
Description générale
Immunogène
Sequence
SWPRKRTATHTCSYAGCGKTYTKSSHLKAHLRTHTGEKPYHCNWDGCGWKFARSDELTRHYRKHTGHRPFQCHLCDRAFSRSDHLALH
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable