SAB1402855
Monoclonal Anti-NDUFA5 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
B13, CI-13KD-B, DKFZp781K1356, FLJ12147, NUFM, UQOR13
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFA5(4698)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAGVLKKTTGLVGLAVCNTPHERLRILYTKILDVLEEIPKNAAYRKYTEQITNEKLAMVKAEPDVKKLEDQLQGGQLEEVILQAEHELNLARKMREWKLWEPLVEEPPADQWKWPI
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable