SAB1402755
Monoclonal Anti-DPT, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
TRAMP
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.22 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPT(1805)
Description générale
Immunogène
Sequence
EWYQTCSNNGLVAGFQSRYFESVLDREWQFYCCRYSKRCPYSCWLTTEYPGHYGEEMDMISYNYDYYIRGATTTFSAVERDRQWKFIMCRMTEYDCEFANV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable