Principaux documents
SAB1402753
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DOCK1 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DOCK180, ced5
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DOCK1(1793)
Description générale
This gene product binds to the SH3 domain of CRK protein. It may regulate cell surface extension and may have a role in the cell surface extension of an engulfing cell around a dying cell during apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogène
DOCK1 (NP_001371, 698 a.a. ~ 803 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LETYIKKHFSATLAYTKLTKVLKNYVDGAEKPGVNEQLYKAMKALESIFKFIVRSRILFNQLYENKGEADFVESLLQLFRSINDMMSSMSDQTVRVKGAALKYLPT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable