SAB1402717
Monoclonal Anti-CDH12 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Synonyme(s) :
CDHB, FLJ34857
403.00 CHF
About This Item
403.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH12(1010)
Description générale
Immunogène
Sequence
KISVLDVDEPPVFSKPLYTMEVYEDTPVGTIIGAVTAQDLDVGSSAVRYFIDWKSDGDSYFTIDGNEGTIATNELLDRESTAQYNFSIIASKVSNPLLT
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable