SAB1402381
Monoclonal Anti-TPM3 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ41118, MGC14582, MGC3261, MGC72094, NEM1, OK/SW-cl.5, TM-5, TM3, TM30
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
About This Item
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53.39 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPM3(7170)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAGITTIEAVKRKIQVLQQQADDAEERAERLQREVEGERRAREQAEAEVASLNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRALKDEEKMELQEIQLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVIIEGDLERTEERAELAESRCREMDEQIRLMDQNLKRLSAAEEKYSQKEDKYEGEIKILTDKLKEAETRAEFAERSVAKLEKTIDDLEDKLKCTKEEHLCTQRMLDQTLLDLNEM
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable