SAB1402328
Monoclonal Anti-PSMD2 antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC14274, P97, Rpn1, S2, TRAP2
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~125.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSMD2(5708)
Description générale
Immunogène
Sequence
MEEGGRDKAPVQPQQSPAAAPGGTDEKPSGKERRDAGDKDKEQELSEEDKQLQDELEMLVERLGEKDTSLYRPALEELRRQIRSSTTSMTSVPKPLKFLRPHYGKLKEIYENMAPGENKRFAADIISVLAMTMSGERECLKYRLVGSQEELASWGHEYVRHLAGEVAKEWQELDDAEKVQREPLLTLVKEIVPYNMAHNAEHEACDLLMEIEQVDMLEKDIDENAYAKVCLYLTSCVNYVPEPENSALLRCALGVFRKFSRFPEALRLALMLNDMELVEDIFTSCKDVVVQKQMAFMLGRHGVFLELSEDVEEYEDLTEIMSNVQLNSNFLALARELDIMEPKVPDDIYKTHLENNRFGGSGSQVDSARMNLASSFVNGFVNAAFGQDKLLTDDGNKWLYKNKDHGMLSAAASLGMILLWDVDGGLTQIDKYLYSSEDYIKSGALLACGIVNSGVRNECDPALALLSDYVLHNSNTMRLGSIFGLGLAYAGSNREDVLTLLLPVMGDSKSSMEVAGVTALACGMIAVGSCNGDVTSTILQTIMEKSETELKDTYARWLPLGLGLNHLGKGEAIEAILAALEVVSEPFRSFANTLVDVCAYAGSGNVLKVQQLLHICSEHFDSKEKEEDKDKKEKKDKDKKEAPADMGAHQGVAVLGIALIAMGEEIGAEMALRTFGHLLRYGEPTLRRAVPLALALISVSNPRLNILDTLSKFSHDADPEVSYNSIFAMGMVGSGTNNARLAAMLRQLAQYHAKDPNNLFMVRLAQGLTHLGKGTLTLCPYHSDRQLMSQVAVAGLLTVLVSFLDVRNIILGKSHYVLYGLVAAMQPRMLVTFDEELRPLPVSVRVGQAVDVVGQAGKPKTITGFQTHTTPVLLAHGERAELATEEFLPVTPILEGFVILRKNPNYDL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable