Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
SAB1401722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJC10 antibody produced in mouse
clone 3A8, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp434J1813, ERdj5, JPDI, MGC104194
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A8, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJC10(54431)
Immunogène
DNAJC10 (NP_061854, 688 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Clear solution
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable