Principaux documents
SAB1401713
Sigma-Aldrich
Anti-CPXCR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CPXCR1(53336)
Immunogène
CPXCR1 (NP_149037.2, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSPTKEGSDTAGNAHKNSENEPPNDCSTDIESPSADPNMIYQVETNPINREPGTATSQEDVVPQAAENSELETEIQKDQREEDLKEELLLLQTPIPRKLVSHKPLNDRSRSHSGKVEMKANNFPINHKTRFRLSTSWRVPFINSHEIRSMILHLLCDRYFSQAAGCQNTMWVKRKYIACLYHPNSFTHHERAITFRRPSRVHYYRPLTERMTSGKFCKSTDTKGKCRFRAIVRSVLFVSQIQIESIFNIKGFVDILTYIHTMNVMITNTNNGWKYFCPICGRLFNTYSELRQHSCSSSGN
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable