SAB1401272
Monoclonal Anti-OMP antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
About This Item
403.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OMP(4975)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
FERWNVVLDKPGKVTITGTSQNWTPDLTNLMTRQLLDPTAIFWRKEDSDAIDWNEADALEFGERLSDLAKIRKVMYFLVTFGEGVEPANLKASVVFNQL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable