Principaux documents
SAB1400854
Sigma-Aldrich
Anti-TTLL6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ35808
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTLL6(284076)
Immunogène
TTLL6 (NP_775894.1, 1 a.a. ~ 569 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGCLGVAVLRKLSTFSAYLEDHSYNVEQIWRDIEDVIIKTLISAHPIIRHNYHTCFPNHTLNSACFEILGFDILLDHKLKPWLLEVNHSPSFSTDSRLDKEVKDGLLYDTLVLINLESCDKKKVLEEERQRGQFLQQCCSREMRIEEAKGFRAVQLKKTETYEKENCGGFRLIYPSLNSEKYEKFFQDNNSLFQNTVASRAREEYARQLIQELRLKREKKPFQMKKKVEMQGESAGEQVRKKGMRGWQQKQQQKDKAATQASKQYIQPLTLVSYTPDLLLSVRGERKNETDSSLNQEAPTEEASSVFPKLTSAKPFSSLPDLRNINLSSSKLEPSKPNFSIKEAKSASAVNVFTGTVHLTSVETTPESTTQLSISPKSPPTLAVTASSEYSGPETDRVVSFKCKKQQTPPHLTQKKMLKSFLPTKSKSFWESPNTNWTLLKSDMNKPHLISELLTKLQLSGKLSFFPAHYNPKLGMNNLSQNPSLPGECHSRSDSSGEKRQLDVSSLLLQSPQSYNVTLRDLLVIATPAQLDPRPCRSHASAMRDPCMQDQEAYSHCLISGQKGCERS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable