SAB1400813
Monoclonal Anti-HIPK4 antibody produced in mouse
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ32818
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIPK4(147746)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
RGSSWEEGEHLGASAEPLAILQRDEDGPNIDNMTMEAERPDPELFDPSSCPGEWLSEPDCTLESVRGPRAQGLPPRRSHQHGPPRGATSFLQHVTGHH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable