Principaux documents
SAB1400766
Sigma-Aldrich
Anti-MCART1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CG7943, Anti-MGC14836
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCART1(92014)
Immunogène
MCART1 (NP_219480.1, 1 a.a. ~ 297 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMDSEAHEKRPPILTSSKQDISPHITNVGEMKHYLCGCCAAFNNVAITFPIQKVLFRQQLYGIKTRDAILQLRRDGFRNLYRGILPPLMQKTTTLALMFGLYEDLSCLLHKHVSAPEFATSGVAAVLAGTTEAIFTPLERVQTLLQDHKHHDKFTNTYQAFKALKCHGIGEYYRGLVPILFRNGLSNVLFFGLRGPIKEHLPTATTHSAHLVNDFICGGLLGAMLGFLFFPINVVKTRIQSQIGGEFQSFPKVFQKIWLERDRKLINLFRGAHLNYHRSLISWGIINATYEFLLKVI
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable