Principaux documents
SAB1400742
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ORF1-FL49 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ORF1-FL49
100 μG
473.00 CHF
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
100 μG
473.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
473.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
ORF1-FL49 (AAH13643, 1 a.a. ~ 97 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNQENPPPYPGPGPTAPYPPYPPQPMGPGPMGGPYPPPQGYPYQGYPQYGWQGGPQEPPKTTVYVVEDQRRDELGPSTCLTACWTALCCCCLWDMLT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable