Principaux documents
SAB1400683
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ISL2 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ10160
100 μG
474.00 CHF
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Changer de vue
100 μG
474.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ISL2(64843)
Immunogène
ISL2 (NP_665804.1, 261 a.a. ~ 358 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HSDKTSLQGLTGTPLVAGSPIRHENAVQGSAVEVQTYQPPWKALSEFALQSDLDQPAFQQLVSFSESGSLGNSSGSDVTSLSSQLPDTPNSMVPSPVE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable