Principaux documents
SAB1400449
Sigma-Aldrich
Anti-RP1-21O18.1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686D08115, Anti-FLJ10199, Anti-FLJ32593, Anti-FLJ43398, Anti-FLJ43806, Anti-KIAA1026, Anti-MGC126686, Anti-MGC142181
50 μG
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
50 μG
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
RP1-21O18.1 (NP_001018000.1, 1 a.a. ~ 415 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRAADSGSWERVRQLAAQGEPAPSCGAGAGPARPPGPAACEQCVDAAGPGDRPRAGVPRVRADGDCSQPVLLREEVSRLQEEVHLLRQMKEMLAKDLEESQGGKSSEVLSATELRVQLAQKEQELARAKEALQAMKADRKRLKGEKTDLVSQMQQLYATLESREEQLRDFIRNYEQHRKESEDAVKALAKEKDLLEREKWELRRQAKEATDHATALRSQLDLKDNRMKELEAELAMAKQSLATLTKDVPKRHSLAMPGETVLNGNQEWVVQADLPLTAAIRQSQQTLYHSHPPHPADRQAVRVSPCHSRQPSVISDASAAEGDRSSTPSDINSPRHRTHSLCNGDSPGPVQKNLHNPIVQSLEDLEDQKRKKKKEKMGFGSISRVFARGKQRKSLDPGLFDGTAPDYYIEEDADW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable