SAB1306237
ANTI-BIM BH3 DOMAIN antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BCL2L11, BIM, Bcl-2-like protein 11, Bcl2-interacting mediator of cell death
434.00 CHF
About This Item
434.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
22171 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BCL2L11(10018)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable