Principaux documents
SAB1305160
Sigma-Aldrich
ANTI-IP6K3(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IHPK3, IP6K3, Inositol hexakisphosphate kinase 3, Inositol hexaphosphate kinase 3
400 μL
435.00 CHF
435.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Changer de vue
400 μL
435.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
435.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
46417 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IP6K3(117283)
Forme physique
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable