SAB1300736
Anti-Phospho-ANTXR1-pY425 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ANTXR1, Anti-ATR, Anti-Anthrax toxin receptor 1, Anti-TEM8, Anti-Tumor endothelial marker 8
299.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mars 2025
About This Item
ELISA (i)
indirect ELISA: 1:1000
299.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mars 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr425)
Informations sur le gène
human ... ANTXR1(84168)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y425 of human ANTXR1.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable