SAB1300500
Anti-SHP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PTPN11, Anti-Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 (Noonan syndrome 1), HGNC:9644, BPTP3, CFC, MGC14433, NS1, PTP-1D, PTP2C, SH-PTP2, SH-PTP3, SHP2
299.00 CHF
About This Item
299.00 CHF
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SHP2(5781)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a recombinant protein encoding human SHP2.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable