Principaux documents
SAB1105877
Sigma-Aldrich
Anti-NPEPL1 (138-150) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Aminopeptidase-like 1, Anti-bA261P9.2
200 μL
287.00 CHF
287.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
287.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
287.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt ~56 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPEPL1(79716)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 138-150 of human NPEPL1
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable