S8633
Sphingomyelinase from Staphylococcus aureus
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
Synonyme(s) :
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Niveau de qualité
Activité spécifique
100-300 units/mg protein (Lowry)
Température de stockage
2-8°C
Application
- induce neurotoxicity in rat cortical cultures to study the protective effects of minocycline
- determine the concentration of sphingomyelin from serum samples
- enhance sphingomyelinase activity to study PARK9-mediated exosome biogenesis
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable