Principaux documents
S7701
Sigma-Aldrich
Sorbinil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(+)-(4S)-6-fluorospiro[chroman-4,4′-imidazolidine]-2′,5′-dione, (4S)-6-fluoro-2,3-dihydro-spiro[4H-1-benzopyran-4,4′-imidazolidine]-2′,5′-dione, CP 45634
5 MG
126.00 CHF
25 MG
490.00 CHF
126.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
126.00 CHF
25 MG
490.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
126.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +50 to +60°, c = 1 in methanol
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2OCC[C@]3(NC(=O)NC3=O)c2c1
InChI
1S/C11H9FN2O3/c12-6-1-2-8-7(5-6)11(3-4-17-8)9(15)13-10(16)14-11/h1-2,5H,3-4H2,(H2,13,14,15,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
LXANPKRCLVQAOG-NSHDSACASA-N
Application
Le sorbinil a été utilisé comme inhibiteur de l'aldose réductase chez des rats diabétiques (groupe témoin positif).[1]
Le sorbinil peut être utilisé dans l'étude de la signalisation cellulaire et la recherche en neurosciences.
Actions biochimiques/physiologiques
Le Sorbinil est un inhibiteur de l'aldose réductase.
Le Sorbinil est un inhibiteur de l'aldose réductase (AR). Par ailleurs, il a été démontré que les membres de la famille des aldose réductases AKR1B1 et AKR1B10 jouent un rôle dans l'inflammation et dans le cancer.
Le sorbinil diminue le taux de sorbitol dans les globules rouges et augmente la vitesse de conduction nerveuse. Il maintient la teneur en myo-inositol des nerfs et empêche la réduction de l'activité sodium/potassium ATPase.[2] Cette action s'avère bénéfique pour atténuer les symptômes chez les patients atteints de neuropathie diabétique.[3]
Caractéristiques et avantages
Ce composé figure sur la page Dopamine and Norepinephrine Metabolism du "Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction" (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sonia Manzanaro et al.
Journal of natural products, 69(10), 1485-1487 (2006-10-28)
Four different types of marine natural compounds isolated from tunicates were found to inhibit human aldose reductase. They all are characterized by a heterocyclic system, and at least two phenolic groups are present in the structure. Two of the compounds
Antonella Del-Corso et al.
PloS one, 8(9), e74076-e74076 (2013-09-11)
Aldose reductase (AR) is an NADPH-dependent reductase, which acts on a variety of hydrophilic as well as hydrophobic aldehydes. It is currently defined as the first enzyme in the so-called polyol pathway, in which glucose is transformed into sorbitol by
Eleonora Peroni et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-10)
One of the consequences of the increased level of oxidative stress that often characterizes the cancer cell environment is the abnormal generation of lipid peroxidation products, above all 4-hydroxynonenal. The contribution of this aldehyde to the pathogenesis of several diseases
Chiara Gerhardinger et al.
Diabetes, 58(7), 1659-1667 (2009-04-30)
Prevention of diabetic retinopathy would benefit from availability of drugs that preempt the effects of hyperglycemia on retinal vessels. We aimed to identify candidate drug targets by investigating the molecular effects of drugs that prevent retinal capillary demise in the
Sally A Madsen-Bouterse et al.
Reviews in endocrine & metabolic disorders, 9(4), 315-327 (2008-07-26)
Retinopathy is one of the most severe ocular complications of diabetes and is a leading cause of acquired blindness in young adults. The cellular components of the retina are highly coordinated but very susceptible to the hyperglycemic environment. The microvasculature
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research