Principaux documents
S7070
Sigma-Aldrich
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Sema 6A
100 μG
623.00 CHF
623.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Changer de vue
100 μG
623.00 CHF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
ELISA (d)
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Espèces réactives:
mouse
citations:
4
Technique(s):
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
623.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sema6a(20358)
Spécificité
This antibody shows ~25% cross-reactivity with rhSema 6A and less than 1% cross-reactivity with rhSema 3A, rhSema 3B, rmSema 3C, rmSema 3F, and rmSema 7A.
Immunogène
Sf21-derived, recombinant mouse semaphorin 6A (rmSema 6A).
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable