S6390
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Streptavidin Antibody, Streptavidin Antibody - Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- immunostaining
- 3D Migration Assay[1]
- assessing phagosomal maturation
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable