S5269
Serum amyloid P component human
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Amyloid P component from serum
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous solution
Niveau de qualité
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APCS(325)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable