Principaux documents
S5071
Sigma-Aldrich
SFK1
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Cyclohexylmethyl 4-[imino(octylamino)methyl]benzoate hydrochloride, Suppressor of FK-506 1
10 MG
261.00 CHF
261.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
10 MG
261.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H37ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
261.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: 12 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCCCCCCCNC(=N)c1ccc(cc1)C(=O)OCC2CCCCC2
InChI
1S/C23H36N2O2.ClH/c1-2-3-4-5-6-10-17-25-22(24)20-13-15-21(16-14-20)23(26)27-18-19-11-8-7-9-12-19;/h13-16,19H,2-12,17-18H2,1H3,(H2,24,25);1H
Clé InChI
URYYYIJUCLTKBY-UHFFFAOYSA-N
Application
SFK1 may be used in cell signaling studies.
Actions biochimiques/physiologiques
SFK1 interacts directly with yeast mitochodria. Induces cell death in low salt conditions and suppresses the ability of FK506 to inhibit cell growth in the presence of high levels of NaCl.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable