Principaux documents
S4574
Millipore
Spin Column for Seppro®
6 EA
204.00 CHF
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
6 EA
204.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.32
204.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Température de stockage
room temp
Application
Spin Columns are recommended for use with Seppro® reagents.
Informations légales
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable