Key Documents
S4510
Sigma-Aldrich
Squalane
Synonyme(s) :
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.81
Numéro Beilstein :
776019
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
Clé InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
424.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter