Principaux documents
S2625
Sigma-Aldrich
Acide sébacique
~95% (GC)
Synonyme(s) :
Acide décanedioïque
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)8CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Beilstein:
1210591
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183 °C)
Essai
~95% (GC)
pb
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
133-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Qualité
Titrimetric assay can be misleading because impurities are usually other fatty acids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable