This product should be reconstituted using sterile water to the volume indicated by the package size of 1ml or 5ml, respectively.
S2257
Sera human
lyophilized powder (from clotted whole blood)
66.50 CHF
About This Item
66.50 CHF
Produits recommandés
Source biologique
human
Forme
lyophilized powder (from clotted whole blood)
Origine
USA origin
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
How can I reconstitute the lyophilized human blood serum? Thank you