S0697
Anti-Sortilin antibody produced in rabbit
lyophilized powder, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-SORT1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat brain lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SORT1(6272)
mouse ... Sort1(20661)
rat ... Sort1(83576)
Catégories apparentées
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable