Principaux documents
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Synonyme(s) :
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
500 G
444.00 CHF
1 KG
862.00 CHF
444.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
444.00 CHF
1 KG
862.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NH(CH2)3SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.32
Beilstein:
2835588
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
444.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
free-flowing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa  
10.4
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 15 % (w/w), clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.