Principaux documents
RABWASH2
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer Concentrate B
30 ML
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
30 ML
34.40 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.84
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Intended for use with ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable