Principaux documents
RAB1688
Sigma-Aldrich
Human Serpin A5 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
96 WELLS
502.00 CHF
502.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
96 WELLS
502.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
502.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 24 pg/mL
standard curve range: 24.58-6000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINA5(5104)
Description générale
This ELISA antibody pair detects Human Serpin A5 (Protein C Inhibitor)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable