Principaux documents
RAB0986
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine PTK2B / Protein-tyrosine Kinase 2-beta ELISA Kit
1 KIT
502.00 CHF
502.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 KIT
502.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
502.00 CHF
Check Cart for Availability
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PTK2B(2185)
Catégories apparentées
Description générale
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-PYK2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinFDS
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable