RAB0934
Phosphotyrosine ALK / ALK Tyrosine Kinase Receptor ELISA Kit
791.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
About This Item
791.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ALK(238)
Description générale
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable