Principaux documents
RAB0523
Sigma-Aldrich
Canine IFNG / Interferon Gamma ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
96 WELLS
501.00 CHF
501.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
96 WELLS
501.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
501.00 CHF
Check Cart for Availability
Espèces réactives
canine
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
canine ... IFNG(403801)
Description générale
This ELISA antibody pair detects canine Interferon Gamma.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)FDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)FDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)FDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)FDS
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable