Yes, this kit contains a Human IL-29 Antibody-coated ELISA Plate (Item A - RAB0293A-EA); 96 wells (12 strips x 8 wells) coated with anti-Human IL-29.
RAB0293
Human IFNL1 / Interferon lambda-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonyme(s) :
Cytokine Zcyto21, IFN-lambda-1, IL-29, IL29, Interleukin-29, ZCYTO21
501.00 CHF
About This Item
501.00 CHF
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IL29(282618)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Déjà en possession de ce produit ?
-
Hi Does this kit have Capture Ab precoated plate?