RAB0135
Human NAP-2 / CXCL7 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
501.00 CHF
About This Item
501.00 CHF
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Entrée
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8.5 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PPBP(5473)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Autres remarques
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials