Principaux documents
R9907
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor human
membrane suspension
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Source biologique
(breast carcinoma cell membranes)
Forme
membrane suspension
Concentration
~10.6 mg/mL protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Actions biochimiques/physiologiques
Membranes are suspended in 50 mM Tris-HCl containing 1.5 mM EDTA, 25 mM Na molybdate, and 1 mM DTT (pH 7.4 at 25 °C).