R9255
Anti-Rat IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
7-14 mg/mL (by absorbance at 280 nm)
Technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000
quantitative precipitin assay: 2.5-5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit