R5530
Anti-Rab8 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Mel transforming oncogene (RAB8 homolog), Anti-Mel transforming oncogene (derived from cell line NK14), Anti-RAB8 homolog, Anti-RAB8A, Anti-Ras-associated protein RAB8
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~24 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse 3T3 and rat NRK cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human Jurkat cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8a(17274)
rat ... Rab8a(117103)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable