R1653
Anti-RAD50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
ammonium sulfate suspension
Poids mol.
antigen 154 kDa
Espèces réactives
human, rodent
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
rat ... Rad50(64012)
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable