R0525
RANK Ligand from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Osteoclast differentiation factor (ODF), Osteoprotegerin ligand (OPGL), Receptor activator of NF-κB Ligand (RANKL), TNF-related activation−induced cytokines (TRANCE)
422.00 CHF
About This Item
422.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
10.0-25.0 ng/mL ED50
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Tnfsf11(21943)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable