R137
Ro 31-0432
solid
Synonyme(s) :
3-(8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-yl)-4-(1-methylindol-3-yl)maleimide hydrochloride, 3-[8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione monohydrochloride, Bisindoylmaleimide XI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)c(C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(C)c5ccccc45)c6ccccc26
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-12-13-32-22-11-7-5-9-19(22)24(23(32)14-17)26-25(27(33)29-28(26)34)20-16-31(3)21-10-6-4-8-18(20)21;/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
Clé InChI
HSPRASOZRZDELU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable