539573
PKC Inhibitor Set
The PKC Inhibitor Set controls the biological activity of PKC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
637.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
637.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
PKCα, PKCβ
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kleinschroth, J., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem. Lett.3, 1959.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Ward, N.E., and O′Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett.314, 149.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.1172, 993.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3