PZ0394
PF-05212377 succinate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-(phenylsulfonyl)-4-piperazin-1-yl-1H-benzimidazole, succinate salt, PF 05212377 succinate, PF 5212377 succinate, PF-5212377 succinate, PF05212377 succinate, PF5212377 succinate, SAM-760 succinate, WYE-103760 succinate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable