Documents
PZ0267
Sigma-Aldrich
WAY-362450
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H24F2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
Clé InChI
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NR1H4(9971)
Actions biochimiques/physiologiques
WAY-362450 is a potent and selective Farnesoid X receptor (FXR) agonist that lowers total plasma cholesterol (all lipoprotein species). WAY-362450 reduced the levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDLc) in Cynomolgus monkeys, mice and hamsters. Apparently HDL lowering is achieved through increased transhepatic cholesterol efflux.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable